2,3-Dichloranisol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,2-Dichloro-3-methoxybenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

156752-100G
SIAL156752-100GEA 211 EUR
SIAL156752-100G
2,3-Dichloranisol, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichloranisol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molecular Weight: 177,03 g/mol
Siedepunkt: 128 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 31…34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000545
CAS-Nummer: 1984-59-4
EINECS: 217-853-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR