di-Bortrioxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

15678-250G 15678-50G 15678-1KG
SIAL15678-250GEA 97.2 EUR
SIAL15678-250G SIAL15678-50G SIAL15678-1KG
di-Bortrioxid, Sigma-Aldrich®
di-Bortrioxid
Formel: B₂O₃
Siedepunkt: 1860 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011315
CAS-Nummer: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR