2-Anilinoethanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

156876-100G
SIAL156876-100GEA 39.5 EUR
SIAL156876-100G
2-Anilinoethanol, Sigma-Aldrich®
2-Anilinoethanol
Formel: C₆H₅NHCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 153 °C
MDL: MFCD00002832
CAS-Nummer: 122-98-5
EINECS: 204-588-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR