Valeriansäurechlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Pentansäurechlorid, Valerylchlorid, Pentanoylchlorid

MQ100

157147-25G 157147-100G
SIAL157147-25GEA 38.9 EUR
SIAL157147-25G SIAL157147-100G
Valeriansäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Valeriansäurechlorid
Formel: C₅H₉ClO
Molecular Weight: 120.58 g/mol
Siedepunkt: 125
Schmelzpunkt: –110 °C
Dichte: 1.016 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 32
MDL: MFCD00000757
CAS-Nummer: 638-29-9
EINECS: 211-330-1
UN: 2502
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR