3-Cyanbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

157163-10G
SIAL157163-10GEA 73 EUR
SIAL157163-10G
3-Cyanbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Cyanbenzoesäure
Formel: C₈H₅NO₂
Molecular Weight: 147.13 g/mol
Schmelzpunkt: 219
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002486
CAS-Nummer: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR