Cyclopropyltriphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
157317-25G
SIAL157317-25GEA
312
EUR
SIAL157317-25G
Cyclopropyltriphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide
Formel:
C₂₁H₂₀BrP Molecular Weight: 383,27 g/mol Schmelzpunkt: 189…190 °C |
MDL:
MFCD00011872 CAS-Nummer: 14114-05-7 EINECS: 237-970-1 |