3,5-Dichloranisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,3-Dichloro-5-methoxybenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
157341-25G
SIAL157341-25GEA
97.9
EUR
SIAL157341-25G
3,5-Dichloranisol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloranisol
Formel:
C₇H₆Cl₂O |
MDL:
MFCD00000589 CAS-Nummer: 33719-74-3 EINECS: 251-655-6 |