β-Bromstyrol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (2-Bromovinyl)benzene, β-Bromostyrene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

157449-5G
SIAL157449-5GEA 60.7 EUR
SIAL157449-5G
β-Bromstyrol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
β-Bromstyrol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₇Br
Molecular Weight: 183,05 g/mol
MDL: MFCD00000185
CAS-Nummer: 103-64-0
EINECS: 203-131-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR