3,5-Di-tert-butyl-o-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
157457-10G
SIAL157457-10GEA
217
EUR
SIAL157457-10G
3,5-Di-tert-butyl-o-benzochinon, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-tert-butyl-o-benzochinon
Formel:
C₁₄H₂₀O₂ |
MDL:
MFCD00001647 CAS-Nummer: 3383-21-9 EINECS: 222-189-0 |