4-Nitrochalkon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Nitrobenzylidenacetophenone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
157481-25G
SIAL157481-25GEA 380 EUR
SIAL157481-25G
4-Nitrochalkon, Sigma-Aldrich®
4-Nitrochalkon
Formel: C₁₅H₁₁NO₃
Molecular Weight: 253,26 g/mol
Schmelzpunkt: 165 °C
MDL: MFCD00007382
CAS-Nummer: 1222-98-6
EINECS: 214-949-5