(±)-3-Methylcyclopentanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: DL-3-Methylcyclopentanone

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

157643-5G
SIAL157643-5GEA 102 EUR
SIAL157643-5G
(±)-3-Methylcyclopentanon, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Methylcyclopentanon
Formel: C₆H₁₀O
Molecular Weight: 98,14 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9136 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001416
CAS-Nummer: 1757-42-2
EINECS: 217-148-9
UN: 1224
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR