2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Sodium-2-chloroethanesulphonate hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
157651-25G
SIAL157651-25GEA
125
EUR
SIAL157651-25G
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate ≥98%, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate
Formel:
C₂H₄ClNaO₃S.H₂O Molecular Weight: 184,57 g/mol |
MDL:
MFCD00007531 CAS-Nummer: 15484-44-3 EINECS: 241-935-6 |