1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
158496-10G
158496-50G
SIAL158496-10GEA
49.5
EUR
SIAL158496-10G
SIAL158496-50G
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen, Sigma-Aldrich®
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen
Formel:
C₁₄H₁₈N₂ Molecular Weight: 214.31 g/mol |
MDL:
MFCD00003920 CAS-Nummer: 20734-58-1 EINECS: 244-001-6 UN: 3263 ADR: 8 III |