Phenoxyessigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Phenoxyacetic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

158518-500G
SIAL158518-500GEA 76.4 EUR
SIAL158518-500G
Phenoxyessigsäure, Sigma-Aldrich®
Phenoxyessigsäure
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004296
CAS-Nummer: 122-59-8
EINECS: 204-556-7
Merck Index: 12,07407

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR