Trifluormethansulfonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

158534-10G 158534-50G 158534-100G
SIAL158534-10GEA 37 EUR
SIAL158534-10G SIAL158534-50G SIAL158534-100G
Trifluormethansulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulphonic acid
Formel: CHF₃O₃S
Siedepunkt: 162 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35 °C
Dichte: 1,69 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007514
CAS-Nummer: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR