Tributylphosphat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: ortho-Phosphorsäuretributylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

158615-1L 158615-2.5L 158615-4L
SIAL158615-1LEA 54.4 EUR
SIAL158615-1L SIAL158615-2.5L SIAL158615-4L
Tributylphosphat, Sigma-Aldrich®
Tributylphosphat
Formel: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
Molecular Weight: 266.32 g/mol
Siedepunkt: 289
Schmelzpunkt: –79 °C
Dichte: 0.982 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 151
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009436
CAS-Nummer: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Index: 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR