1,3-Diacetylbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

158984-10G
SIAL158984-10GEA 164 EUR
SIAL158984-10G
1,3-Diacetylbenzol, Sigma-Aldrich®
1,3-Diacetylbenzol
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 72…79 °C
MDL: MFCD00008740
CAS-Nummer: 6781-42-6
EINECS: 229-842-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR