2,6-Dinitroanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

159093-10G
SIAL159093-10GEA 152 EUR
SIAL159093-10G
2,6-Dinitroanilin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dinitroanilin
Formel: C₆H₅N₃O₄
Molecular Weight: 183,12 g/mol
Schmelzpunkt: 136 °C
Dichte: 1,629 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007148
CAS-Nummer: 606-22-4
EINECS: 210-108-1
UN: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03299

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR