3-Fluorphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-3-isocyanatobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

159360-5G
SIAL159360-5GEA 74.7 EUR
SIAL159360-5G
3-Fluorphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
3-Fluorphenylisocyanat
Formel: C₇H₄FNO
Molecular Weight: 137,11 g/mol
Siedepunkt: 42…45 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,201 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002015
CAS-Nummer: 404-71-7
EINECS: 206-966-1
UN: 3080
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR