α,α,α-Trifluor-m-tolylisocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-(Trifluormethylphenyl)isocyanat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

159387-5G
SIAL159387-5GEA 38.8 EUR
SIAL159387-5G
α,α,α-Trifluor-m-tolylisocyanat, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-m-tolylisocyanat
Formel: C₈H₄F₃NO
Molecular Weight: 187,12 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 1,3455 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002020
CAS-Nummer: 329-01-1
EINECS: 206-341-3
UN: 2285
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR