Paraformaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Polyoxymethylen, Polymethanal

MQ200

16005-6X1KG-R
SIAL16005-6X1KG-REA 283 EUR
SIAL16005-6X1KG-R
Paraformaldehyd, Sigma-Aldrich®
Paraformaldehyd
Formel: (CH₂O)n
Siedepunkt: 135…136 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 123
Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 70
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133991
CAS-Nummer: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,07096

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR