1-Phenylcyclopropancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
160075-10G
SIAL160075-10GEA
85
EUR
SIAL160075-10G
1-Phenylcyclopropancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ |
MDL:
MFCD00001288 CAS-Nummer: 6120-95-2 EINECS: 228-090-9 |