Phenol, Kristalle, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

16016-100G-R 16016-1KG-R 16016-25KG-R 16016-6X1KG-R
SIAL16016-100G-REA 60.4 EUR
SIAL16016-100G-R SIAL16016-1KG-R SIAL16016-25KG-R SIAL16016-6X1KG-R
Phenol, Kristalle, Sigma-Aldrich®
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Siedepunkt: 181,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40,8 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR