4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Michlers Ethylketon, 4,4'-Di(diethylamino)benzophenon

MQ100

160326-25G 160326-100G
SIAL160326-25GEA 120 EUR
SIAL160326-25G SIAL160326-100G
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon
Formel: C₂₁H₂₈N₂O
Molecular Weight: 324.47 g/mol
Siedepunkt: 420
Schmelzpunkt: 96.5
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009044
CAS-Nummer: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
UN: 3077
ADR: 9 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR