3-Amino-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
160644-10G
160644-2.5G
SIAL160644-10GEA
237
EUR
SIAL160644-10G
SIAL160644-2.5G
3-Amino-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
3-Amino-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₅N₃ Molecular Weight: 83.09 g/mol |
MDL:
MFCD00005236 CAS-Nummer: 1820-80-0 EINECS: 217-338-1 UN: 3259 ADR: 8 II |