1,3,5-Triisopropylbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

161004-100G
SIAL161004-100GEA 84.1 EUR
SIAL161004-100G
1,3,5-Triisopropylbenzol, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Triisopropylbenzol
Formel: C₁₅H₂₄
Molecular Weight: 204,36 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0,8447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008890
CAS-Nummer: 717-74-8
EINECS: 211-941-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR