2-Nitro-1-naphthol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Nitronaphthol, 1-Hydroxy-2-nitronaphthalin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

161152-5G
SIAL161152-5GEA 185 EUR
SIAL161152-5G
2-Nitro-1-naphthol, Sigma-Aldrich®
2-Nitro-1-naphthol
Formel: C₁₀H₇NO₃
Molecular Weight: 189,17 g/mol
Schmelzpunkt: 123…125 °C
MDL: MFCD00003956
CAS-Nummer: 607-24-9
EINECS: 210-131-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR