3,4-Dichlortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,4-DCT

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

161365-100G
SIAL161365-100GEA 73.6 EUR
SIAL161365-100G
3,4-Dichlortoluol, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlortoluol
Formel: C₇H₆Cl₂
Molecular Weight: 161,03 g/mol
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15,2 °C
Dichte: 1,2564 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000556
CAS-Nummer: 95-75-0
EINECS: 202-447-9
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR