5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
161543-1G
SIAL161543-1GEA
126
EUR
SIAL161543-1G
5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, Sigma-Aldrich®
5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin
Formel:
C₁₅H₁₂N₂O₃ |
CAS-Nummer:
2784-27-2 EINECS: 220-492-2 |