Bis(4-nitrophenyl)carbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(4-nitrophenyl) carbonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
161691-10G
SIAL161691-10GEA
114
EUR
SIAL161691-10G
Bis(4-nitrophenyl)carbonat, Sigma-Aldrich®
Bis(4-nitrophenyl)carbonat
Formel:
C₁₃H₈N₂O₇ Molecular Weight: 304,22 g/mol |
MDL:
MFCD00007322 CAS-Nummer: 5070-13-3 EINECS: 225-775-4 |