Di(2-pyridyl)ketonoxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2'-Dipyridyl ketoxime
161705-1G
SIAL161705-1GEA
69.2
EUR
SIAL161705-1G
Di(2-pyridyl)ketonoxim, Sigma-Aldrich®
Di(2-pyridyl)ketonoxim
Formel:
C₁₁H₉N₃O Molecular Weight: 199,21 g/mol |
MDL:
MFCD00006311 CAS-Nummer: 1562-95-4 EINECS: 216-349-9 |