1,3-Diethyl-2-thiobarbitursäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,3-Diethyl-2-thioxodihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
161950-50G
SIAL161950-50GEA
392
EUR
SIAL161950-50G
1,3-Diethyl-2-thiobarbitursäure, Sigma-Aldrich®
1,3-Diethyl-2-thiobarbitursäure
Formel:
C₈H₁₂N₂O₂S Molecular Weight: 200,260 g/mol |
MDL:
MFCD00006676 CAS-Nummer: 5217-47-0 EINECS: 226-010-7 |