1-Chlor-3-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

162299-25G
SIAL162299-25GEA 72.3 EUR
SIAL162299-25G
1-Chlor-3-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-3-fluorbenzol
Formel: C₆H₄ClF
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,221 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00000569
CAS-Nummer: 625-98-9
EINECS: 210-919-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR