1-Chlor-2-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

162302-5G
SIAL162302-5GEA 33.3 EUR
SIAL162302-5G
1-Chlor-2-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-2-fluorbenzol
Formel: C₆H₄ClF
Siedepunkt: 137 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42,5 °C
Dichte: 1,244 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000533
CAS-Nummer: 348-51-6
EINECS: 206-476-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR