3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,4-Dimethoxyhydrozimtsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

162345-10G
SIAL162345-10GEA 299 EUR
SIAL162345-10G
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Molecular Weight: 210,23 g/mol
Siedepunkt: 344 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 102 °C
MDL: MFCD00002774
CAS-Nummer: 2107-70-2
EINECS: 218-288-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR