3-Fluorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (3-Fluorophenyl)methanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

162507-5G
SIAL162507-5GEA 42.5 EUR
SIAL162507-5G
3-Fluorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇FO
Molecular Weight: 126,13 g/mol
Siedepunkt: 104 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004631
CAS-Nummer: 456-47-3
EINECS: 207-265-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR