Bis(4-methoxyphenyl)methanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Bis(4-methoxyphenyl)carbinol, Bis(4-methoxyphenyl)methanol, 4,4'-Dimethoxybenzhydrylalkohol, 4,4'-Dimethoxydiphenylmethanol, 4,4'-Dimethoxy-α-phenylbenzylalkohol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

162582-10G
SIAL162582-10GEA 224 EUR
SIAL162582-10G
Bis(4-methoxyphenyl)methanol, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dimethoxybenzhydrol
Formel: C₁₅H₁₆O₃
Molecular Weight: 244,29 g/mol
Siedepunkt: 362 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…70 °C
MDL: MFCD00008410
CAS-Nummer: 728-87-0
EINECS: 211-975-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR