4-Hydroxy-3-methoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
162604-25G
SIAL162604-25GEA
56.2
EUR
SIAL162604-25G
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₇NO₂ Molecular Weight: 149,15 g/mol |
MDL:
MFCD00001820 CAS-Nummer: 4421-08-3 EINECS: 224-589-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |