2-Picolylchlorid Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
162701-25G
162701-100G
162701-5G
SIAL162701-25GEA
88.7
EUR
SIAL162701-25G
SIAL162701-100G
SIAL162701-5G
2-Picolylchlorid Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2-Picolylchlorid Hydrochlorid
Formel:
C₆H₇Cl₂N |
MDL:
MFCD00012811 CAS-Nummer: 6959-47-3 EINECS: 230-149-9 UN: 3261 ADR: 8,III |