2-(2-Chlorethoxy)ethanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

162965-250G 162965-50G
SIAL162965-250GEA 128 EUR
SIAL162965-250G SIAL162965-50G
2-(2-Chlorethoxy)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Formel: C₄H₉ClO₂
Siedepunkt: 79 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,175 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002870
CAS-Nummer: 628-89-7
EINECS: 211-059-9
UN: 3334
ADR: 9,

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR