2-(2-(2-Chlorethoxy)ethoxy)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
162973-10G
SIAL162973-10GEA
70
EUR
SIAL162973-10G
2-(2-(2-Chlorethoxy)ethoxy)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol
Formel:
C₆H₁₃ClO₃ Molecular Weight: 168,62 g/mol |
MDL:
MFCD00002874 CAS-Nummer: 5197-62-6 EINECS: 225-984-0 |