Triethanolamin (Trolamin, TEA), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2',2''-Nitrilotriethanol, Tris-(2-hydroxyethyl)amin
MQ200
16303-1L-R
16303-30KG-R
16303-2.5L-R
SIAL16303-1L-REA
80.2
EUR
SIAL16303-1L-R
SIAL16303-30KG-R
SIAL16303-2.5L-R
Triethanolamin (Trolamin, TEA), Sigma-Aldrich®
Triethanolamin (Trolamin, TEA)
Formel:
C₆H₁₅NO₃ Molecular Weight: 149.19 g/mol Siedepunkt: 335.4 Schmelzpunkt: 21.6 Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 179 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002855 CAS-Nummer: 102-71-6 EINECS: 203-049-8 Merck Index: 13,09739 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...