2-Methyl-1-tetralon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
163228-2.5G
SIAL163228-2.5GEA
132
EUR
SIAL163228-2.5G
2-Methyl-1-tetralon, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-1-tetralon
Formel:
C₁₁H₁₂O Molecular Weight: 160,22 g/mol |
MDL:
MFCD00001690 CAS-Nummer: 1590-08-5 EINECS: 216-461-8 |