Geraniol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
163333-100G 163333-25G
SIAL163333-100GEA 65.8 EUR
SIAL163333-100G SIAL163333-25G
Geraniol, Sigma-Aldrich®
Geraniol
Formel: C₁₀H₁₈O
MDL: MFCD00002917
CAS-Nummer: 106-24-1
EINECS: 203-377-1