Geraniol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
163333-100G
163333-25G
SIAL163333-100GEA
65.8
EUR
SIAL163333-100G
SIAL163333-25G
Geraniol, Sigma-Aldrich®
Geraniol
Formel:
C₁₀H₁₈O Molecular Weight: 154.25 g/mol |
MDL:
MFCD00002917 CAS-Nummer: 106-24-1 EINECS: 203-377-1 |