(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

163449-10G 163449-50G
SIAL163449-10GEA 40.4 EUR
SIAL163449-10G SIAL163449-50G
(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure, Sigma-Aldrich®
(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure
Formel: C₁₈H₁₄O₈
Molecular Weight: 358.31 g/mol
MDL: MFCD00063222
CAS-Nummer: 17026-42-5
EINECS: 241-097-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR