Brombenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Phenylbromid

16350-100ML 16350-1L 16350-500ML
SIAL16350-100MLEA 41.2 EUR
SIAL16350-100ML SIAL16350-1L SIAL16350-500ML
Brombenzol, Sigma-Aldrich®
Brombenzol
Formel: C₆H₅Br
Molecular Weight: 157.01 g/mol
Siedepunkt: 155
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1.495 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 51
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000055
CAS-Nummer: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01390

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR