2,4,6-Tribromanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

163694-100G
SIAL163694-100GEA 0 EUR
SIAL163694-100G
2,4,6-Tribromanilin, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tribromanilin
Formel: C₆H₄Br₃N
Molecular Weight: 329,82 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 118 °C
Dichte: 2,578 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007634
CAS-Nummer: 147-82-0
EINECS: 205-700-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09740

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR