4-Brombenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Brombenzolsulfonsäureamid
16374-5G
SIAL16374-5GEA
70.3
EUR
SIAL16374-5G
4-Brombenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
4-Brombenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₆BrNO₂S Molecular Weight: 236,09 g/mol |
MDL:
MFCD00051977 CAS-Nummer: 701-34-8 |