3-Methylthiophen-2-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
164135-25G
SIAL164135-25GEA
41.1
EUR
SIAL164135-25G
3-Methylthiophen-2-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Methylthiophen-2-carbaldehyd
Formel:
C₆H₆OS |
MDL:
MFCD00005430 CAS-Nummer: 5834-16-2 EINECS: 227-418-8 |